Learn More
Invitrogen™ RNA Century™-Plus Marker Templates
Descripción
Cuando se transcriben con ARN polimerasa T7, las plantillas producen 7 transcripciones de ARN con longitudes de 100, 200, 300, 400, 500, 750 y 1000 bases. Pueden marcarse con radioisótopos, biotina u otros nucleótidos modificados no isotópicos. Son ideales como patrones de tamaño para ensayos de protección de la ribonucleasa y otras aplicaciones en las que resulta útil un marcador de ARN de bajo peso molecular. Un tubo contiene 5 μg (0,5 mg/ml).
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, ensayos de protección de nucleasa, blotting y electroforesis en gel de ácido nucleico
Información de órdenes
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Marcador de ARN |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C. |
| Compatibilidad del gel | Geles de poliacrilamida desnaturalizantes |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Intervalo de tamaños | De 0,1 a 1 kb |
| Etiqueta o tinte | Sin etiquetar |
| Cantidad | 5 μg |
| Línea de productos | Ambion |
| Para utilizar con (aplicación) | Blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos |
| Formulario | Líquido |