Learn More
Invitrogen™ RNA Century™ Marker Templates
Código de producto. 10669075
Change view
Click to view available options
:
5ug
Código de producto.
10669075 5ug
1 options
Código de producto. 10669075
Marca: Invitrogen™ AM7780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contienen mezclas de plásmidos linealizados listas para su uso como plantillas en reacciones de transcripción in vitro en la síntesis de patrones de tamaño molecular de ARN etiquetado
Cuando se transcriben con ARN polimerasa T7, las plantillas producen cinco transcripciones de ARN con longitudes de 100, 200, 300, 400 y 500 bases. Pueden etiquetarse con radioisótopos, biotina u otros nucleidos modificados no isotópicos. Son ideales como patrones de tamaño para ensayos de protección de la ribonucleasa y otras aplicaciones en las que resulta útil un marcador de ARN de bajo peso molecular.
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, ensayos de protección de nucleasa, blotting y electroforesis en gel de ácido nucleico
Información de órdenes
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Marcador de ARN
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Compatibilidad del gel Geles de poliacrilamida desnaturalizantes
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Intervalo de tamaños De 100 a 500 bp
Etiqueta o tinte no conjugado
Cantidad 5 μg
Línea de productos Ambion
Para utilizar con (aplicación) Blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Formulario Líquido