Learn More
Invitrogen™ pUC19 DNA (Sau3A I digested)
Descripción
Produce fragmentos de 955, 585, 341, 258, 141, 105, 78, 75, 46, 36, 18, 17, 12, 11 y 8 bp. Los marcadores se visualizan mediante tinción con bromuro de etidio. De forma alternativa, se pueden etiquetar radioactivamente en los extremos con Exo-Klenow o T4 Polynucleotide Kinase. Se suministra en un tubo que contiene 50 μg.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis & purificación de ADN & ARN, electroforesis en gel & transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Marcador ADN |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C. |
| Compatibilidad del gel | Geles de poliacrilamida desnaturalizantes, geles de agarosa |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Intervalo de tamaños | De 8 a 955 bp |
| Concentración | 0,5 mg/ml |
| Cantidad | 50 μg |
| Línea de productos | Ambion |