Learn More
Invitrogen™ Lambda Hind III dsDNA Markers
Descripción
Genera fragmentos de 23, 130, 9416, 6557, 4361, 2322, 2027, 564 y 125 bp. Estos marcadores de masa molecular de ADN se suministran con un protocolo que describe el fácil etiquetado de los marcadores con radioisótopos. También se pueden teñir con bromuro de etidio. Un tubo contiene 200 μg.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Marcador ADN |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C. |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Intervalo de tamaños | De 125 bp a 23,1 kb |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Cantidad | 200 ug |
| Línea de productos | Ambion |
| Formulario | Líquido |