Learn More
Invitrogen™ 5-(3-Aminoallyl)-dUTP (50 mM)
Descripción
El dUTP modificado es incorporado fácilmente por la transcriptasa inversa. La modificación del aminoalilo permite la reacción posterior con compuestos amino-reactivos, como los ésteres de N-hidroxisuccinimida (NHS); por lo tanto, el ADNc modificado con aminoalilo puede marcarse con cualquier moiedad de grupoamino-reactivo.
- Uso de este nucleótido modificado: Utilice el 5-(3-aminoalilo)-dUTP como se recomienda en su protocolo de transcripción inversa
- La sustitución del 30–80 % del dTTP por 5-(3-aminoalilo)-dUTP puede ser útil, pero la proporción exacta dependerá de los objetivos del experimento
Análisis de expresión génica y genotipado, transcripción in vitro
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 50 mM |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -70 °C o menos. Evite los ciclos múltiples de congelación/descongelación. Las alícuotas del producto pueden almacenarse a corto plazo a -20 °C. No almacenar en congeladores sin escarcha. |
| Formulario | Líquido |
| Etiqueta o tinte | Aminoalil |
| Línea de productos | Ambion |
| Tipo de producto | Nucleótidos |
| Método de purificación | HPLC |
| Cantidad | 50 μL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Nucleic Acid Labeling |