Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa de alta fidelidad AccuPrime™ Taq
Descripción
Includes
AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (40μL, at 5U/μL)) is supplied with: 50mM MgSO4 (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (1mL), 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (1mL)
Buffer I and II differ in their concentration of thermostable AccuPrime™ protein. Their components are: 600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4, 20mM MgSO4, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol. The supplied PCR Buffer is a 10X concentrate and should be diluted for use. Buffer I is optimized for plasmids, cDNA, and λDNA. Buffer II is optimized for genomic DNA.
Invitrogen AccuPrime Taq DNA Polymerase, High Fidelity, provides qualified reagents for the high-fidelity PCR amplification of nucleic acid templates. It includes an enzyme blend of Platinum Taq DNA Polymerase and a proofreading enzyme, plus AccuPrime accessory proteins for improved PCR fidelity, yield, and specificity over other hot-start DNA polymerases.
- Producción y especificidad elevadas para la amplificación de PCR más robusta
- Fidelidad 9 veces mayor que la ADN polimerasa Taq por sí sola
- Pasos de optimización mínimos, incluso con conjuntos de primers no optimizados
- Amplificación eficiente de objetivos en un amplio intervalo de tamaño hasta 20 kb
La alta fidelidad se obtiene mediante una combinación de anticuerpos ADN polimerasa Platinum anti-Taqque inhiben la actividad de la polimerasa, proporcionan un “inicio en caliente” automático, y la enzima de corrección (actividad 'exonucleasa 3’-5’) de la especie PyrococcusGB-D. Las proteínas accesorias termoestables AccuPrime mejoran la hibridación específica de primer-plantilla durante todos los ciclos de PCR, evitando errores de priming y mejorando la producción y la especificidad de PCR.
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR de alta fidelidad, PCR de inicio en caliente, PCR de fragmento largo, análisis de metilación, PCR, PCR y en tiempo real, ARNi, e investigación de ARN no codificante epigenética
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 1 x 40 μL de ADN polimerasa AccuPrime Taq, alta fidelidad (5 U/μL) • 1 x 1 mL de tampón de PCR I AccuPrime 10X • 1 x 1 mL de tampón de PCR II AccuPrime 10X • 1 x 1 mL (50 mM) de MgSO4 Almacenar a temperaturas entre -10 °C y -30 ° C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa de alta fidelidad AccuPrime Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Tipo de producto | ADN polimerasa |
| Cantidad | 200 reacciones |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | 9 X |
| Mostrar más |