Learn More
Invitrogen™ 25 bp DNA Ladder
Código de producto. 11598626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
11598626 50 μl 50 microgramos
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11598626
Marca: Invitrogen™ 10597011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
25bp DNA Ladder (1μg/μL) in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 1mM EDTA
Suitable for sizing double-stranded DNA from 25 bp to 500 bp
Prepared from a plasmid containing repeats of a 25bp DNA fragment, the ladder consists of 19 blunt fragments ranging in length from 25 to 450bp, at 25bp increments, plus a 500bp band.
Product use
  • This ladder can be stained with ethidium bromide or radiolabeled using T4 DNA polymerase or T4 polynucleotide kinase
  • The 125bp band is approximately 2 to 3 times brighter than the other bands, except for the 500bp and 2652bp bands, to provide internal orientation
  • This ladder is not designed for quantitation. Compatible with agarose gels
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 μg/μL
Formulario Líquido
Contenido del kit 25bp DNA Ladder (1μg/μL) in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 1mM EDTA
Cantidad 50 μl
temp 25 to 500 bp
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de ADN