Learn More
Invitrogen™ 24 Deep-Well RB Block
Código de producto. 11523347
Change view
Click to view available options
:
Bloque de RB de 24 pocillos profundos
Código de producto.
11523347 Bloque de RB de 24 pocillos profundos
1 options
Código de producto. 11523347
Marca: Invitrogen™ CS15124
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Bloques de 25 pocillos profundos
Diseñado para protocolos experimentales que requieren volúmenes que exceden la capacidad de las placas de pocillos poco profundos convencionales.
Compatible con la tecnología basada en gránulos magnéticos proporcionada en el kit de sangre de ADNg 0,3 - 1 ml GeneCatcher™ y el separador magnético de 24 pocillos.
  • Pocillos profundos de fondo redondo con un volumen de trabajo de 10 ml por pocillo
  • Construcción de plástico de polipropileno, conforme a las normas de microplaca SBS propuestas
  • Compatibilidad garantizada con manipuladores robóticos y portadores de centrífuga
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de sangre (escala media, 100 μl-1 ml)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene bloques de 25 pocillos profundos. Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formato 24 pocillos profundos