Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ Green PCR Master Mix
Código de producto. p-6698583
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
Código de producto. 15565043
Marca: Invitrogen™ 12359010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase is a proofreading DNA polymerase which combines superior fidelity with trusted PlatinumTM hot-start technology for the highest success in PCR.
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase is a proofreading DNA polymerase which combines superior fidelity with trusted PlatinumTM hot-start technology for the highest success in PCR. Featuring >100x Taq fidelity, Platinum SuperFi DNA Polymerase is ideally suited for cloning, mutagenesis and other applications benefiting from supreme sequence accuracy.
  • Productos de PCR sin errores debido a la excepcional fidelidad >100X Taq
  • Alta especificidad y mayor rendimiento con tecnología de arranque en caliente Platinum
  • Amplificación robusta de dianas difíciles de amplificar, incluidas aquellas de pureza subóptima o con un contenido ˃65 % en GC 
  • Cómodo flujo de trabajo con configuración de la reacción a temperatura ambiente y carga de gel directa con formatos de mezcla maestra verde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 2 x 1,25 ml de mezcla maestra de PCR Platinum SuperFi Green (2X)
• 1,25 ml de potenciador SuperFi GC
• 2 x 1,25 ml de agua sin nucleasas
Almacene entre -5 y -30 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa Platinum SuperFi
Velocidad de reacción Fast
Línea de productos Platinum, SuperFi
Cantidad 100 reacciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Fidelidad (frente a Taq) 100 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
Sobrante Romo
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix