Learn More
Invitrogen™ 123 bp DNA Ladder
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 μg/μL |
| Formulario | Líquido |
| Contenido del kit | Supplied at 1μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 50mM NaCl, 0.1mM EDTA |
| Cantidad | 250 μl |
| temp | 123 to 3075 bp |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |