Learn More
Invitrogen™ Estándar de ADN de 100 bp
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4924091
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL Escalera de ADN, 1 ml de tampón de carga de muestras 10X, 100 aplicaciones
500 μl Escalera de ADN, 1 ml tampón de carga 10X
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
50 microgramos
11538766 100 μL Escalera de ADN, 1 ml de tampón de carga de muestras 10X, 100 aplicaciones 50 microgramos
11580916 500 μl Escalera de ADN, 1 ml tampón de carga 10X 250 microgramos
2 options
Código de producto. 11538766
Marca: Invitrogen™ 15628019
Adecuada para la medición de ADN bicatenario de 100 a 1500 bp
  • Preparada a partir de un plásmido que contiene repeticiones de un fragmento de ADN de 100 bp
  • La escalera se compone de 15 fragmentos con extremo romo que varían en longitud de 100 a 1500 bp, en incrementos de 100 bp y un fragmento adicional a 2072 bp.
  • Se puede visualizar en geles de agarosa al 1-2 % tras la tinción con bromuro de etidio
  • La banda de 600 bp es de dos a tres veces más brillante que las otras bandas de la escalera
  • Puede teñirse con bromuro de etidio o marcarse radiactivamente con polinucleótido quinasa T4 o ADN polimerasa T4
Electroforesis en gel de acrilamida, electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 100 µl 100 bp DNA Ladder
• 1 mL 10X BlueJuice Gel Loading Buffer
almacenar en -20° C.
Concentración 0,5 μg/μL
Tipo de gel Agarosa
Listo para cargar No
Volumen de carga de muestras 1 ml
Intervalo de tamaños De 100 bp a 2000 bp
Volumen (métrico) 100 µl
Compatibilidad del gel Gel de agarosa
Características ecológicas Embalaje sostenible
Contenido del kit 100 μL DNA Ladder, 1 mL 10X Sample Loading Buffer, 100 Applications
N.º de reacciones 100 aplicaciones
Cantidad 100 μL Escalera de ADN, 1 ml de tampón de carga de muestras 10X, 100 aplicaciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo seco
Tecnología Fragmentos de ADN purificados por cromatografía individual
Tipo de producto Marcador de peso molecular