Learn More
Inulina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11498347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11498347 250 g 250 g
11478347 10 g 10 g
11488347 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11498347 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18425.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 9005-80-5
Mixture of fructose polymers that serves as carbohydrate storage in plantsInulin is used in the treatment of high blood fats, cholesterol and triglycerides. It is also used for weight loss, constipation and also serves as a food additive to improve taste and as a vaccine adjuvant. Further, it is utilized to replace sugar, fat and flour. It is also used to measure kidney function by determining the glomerular filtration rate (GFR). In addition to this, it is used to replace some of the flour in baked goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Mezcla de polímeros de fructosa que sirve como almacenamiento de carbohidratos en plantas. La inulina se utiliza en el tratamiento de cantidades altas de grasa en sangre, colesterol y triglicéridos. También se utiliza para la pérdida de peso, el estreñimiento y sirve como aditivo alimentario para mejorar el sabor y como adyuvante en vacunas. Además, se utiliza para reemplazar el azúcar, la grasa y la harina. También se utiliza para medir la función renal mediante la determinación de la tasa de filtración glomerular (TFG). Además de esto, se utiliza para reemplazar parte de la harina en los productos horneados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Produce D-fructosa y D-glucosa tras la hidrólisis ácida. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9005-80-5
Número MDL MFCD00131407
Specifications
Nombre del producto químico o material Inulin
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,5004
Información de solubilidad Soluble in water.