missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Inulicin, MedChemExpress

Código de producto. p-200101375
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16499168 10 mg 10 miligramos
16401588 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16499168

Marca: Medchem Express HYN0896

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Inulicin (1-O-Acetylbritannilactone) is an active compound that inhibits VEGF-mediated activation of Src and FAK. Inulicin (1-O-Acetylbritannilactone) inhibits LPS-induced PGE2 production and COX-2 expression, and NF-κB activation and translocation.

Inulicin (1-O-Acetylbritannilactone) is an active compound that inhibits VEGF-mediated activation of Src and FAK. Inulicin (1-O-Acetylbritannilactone) inhibits LPS-induced PGE2 production and COX-2 expression, and NF-κB activation and translocation.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Inulicin
CAS 33627-41-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-O-Acetylbritannilactone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (324.29 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (162.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@](C2=C)([H])[C@@](OC2=O)([H])CC(C)=C1[C@@H](C)CCCOC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 308.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.37
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.