Learn More
3M™ Tapones para oídos amarillos E-A-R™ E-A-Rsoft
Código de producto. 17237650
Change view
Click to view available options
Corded:
Con cable
Sin cordón
Tamaño de la unidad:
1 par
200 pares
250 pares
Código de producto. Corded unitSize
17237650 Sin cordón 1 par
12364749 Sin cordón 250 pares
12900365 Con cable 200 pares
11769305 Sin cordón 250 pares
11779305 Con cable 200 pares
5 options
Código de producto. 17237650
Marca: 3M™ 7100111802
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece alta atenuación y están fabricados con un material de espuma de poliuretano de lenta expansión. Tapón de poliuretano para los oídos 3M E-A-R – 36 dB.
  • Fabricado con material de espuma de poliuretano de expansión lenta
  • Proporciona una presión distribuida de manera uniforme, lo que proporciona flexibilidad y buen sellado con una comodidad óptima.
  • Bonito color neón brillante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo neón
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial en general
Pares por paquete 250 pares
Reducción del ruido nominal (RRN) 36 dB
Corded Sin cordón
Tipo de producto Tapón para los oídos
Material Poliuretano
Modelo Enrollables