Learn More
Falcon™ paquete de medios de diferenciación intestinal, kit
Código de producto. 10506771 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1/pack
Tamaño de la unidad:
1 set
10506771 1/pack 1 set
1 options
Código de producto. 10506771
Marca: Falcon™ 355058
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El Paquete de medios de diferenciación intestinal Corning contiene el medio basal de siembra Corning (500 ml), el medio de diferenciación (500 ml) y el extensor de suero Corning MITO+ (2 de 0,5 ml), todo en un práctico kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1/pack