missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Intersectin 1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150024
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30150024 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30150024

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP171832CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Intersectin 1 Polyclonal antibody specifically detects Intersectin 1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Intersectin 1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 11, intersectin 1 (SH3 domain protein), intersectin short variant 12, intersectin-1, ITSN, SH3 domain protein-1A, SH3 domain-containing protein 1A, Src homology 3 domain-containing protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 850 and 900 of human Intersectin 1 using the numbering given in entry NP_003015.2 (GeneID 6453).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6453
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.