Learn More
BINDER™ Luz interior
Código de producto. 17817808 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230/240 V
400 V
Incluye:
1 bombilla de 15 W
2 bombillas de 15 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Incluye unitSize
17817808 230/240 V 1 bombilla de 15 W cada uno
17807808 400 V 2 bombillas de 15 W cada uno
2 options
Código de producto. 17817808
Marca: BINDER™ 80122318
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Interior Lighting with 15 W light bulb.
  • Accesorio
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) M E3.1 Drying and Heating Oven (M 56, M 115, M 260)
Material Vidrio
Tipo Luz interior
Incluye 1 bombilla de 15 W
Tensión 230/240 V