Learn More
BINDER™ Luz interior
Código de producto. 15761659 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
No. of Places:
Una sola bombilla
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. No. of Places unitSize
15761659 Una sola bombilla cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 15761659 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 80121628
Para su uso con: Unidades BINDER FD 56, FD 115, FD 260
  • Con 1 o 2 bombilla(s) de 15 W
  • Facilita el acceso y la identificación de las incubadoras y cámaras
  • Otros voltajes disponibles.
Especificaciones
Descripción Iluminación interior: opción de modelo de 230/240 V, con lámpara de luz 15 W.
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER FD 56, FD 115, FD 260
Material Plástico
No. of Places Una sola bombilla
Tipo Accesorio, luz interior
Vataje 15 W