Learn More
BINDER™ Luz interior
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 720 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 720 con convección forzada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Incluye dos bombillas de 15 W
- Para su uso con distintos modelos de 400 V de cámaras de secado y calentamiento BINDER™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Iluminación interior: modelo opcional de 400 V, con dos bombillas de 15 W |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural |
| Tipo | Luz interior |
| Incluye | 2 bombillas |
| Tensión | 400 V |
| Vataje | 15 W |