Learn More
BINDER™ Luz interior
Código de producto. 16484449 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 720 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 720 con convección forzada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16484449 Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural cada uno
16494449 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 720 con convección forzada cada uno
16404459 Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 720 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas cada uno
3 options
Código de producto. 16484449
Marca: BINDER™ 80121824
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta iluminación interior proporciona dos bombillas de 15 W para su uso con los modelos opcionales de 400 V de diversas cámaras de secado y calefacción BINDER™.
  • Incluye dos bombillas de 15 W
  • Para su uso con distintos modelos de 400 V de cámaras de secado y calentamiento BINDER™
Especificaciones
Descripción Iluminación interior: modelo opcional de 400 V, con dos bombillas de 15 W
Para utilizar con (equipo) Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 720 con convección natural
Tipo Luz interior
Incluye 2 bombillas
Tensión 400 V
Vataje 15 W