Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humano de interferón alfa (cultivo celular)
Descripción
El ELISA de interferon alfa humano A, 2, A/D, D, K y 4b (Hu IFNαA, IFNα2, IFNαA/D, IFNαD, IFNαK y IFNα4b ) cuantifica Hu IFNαen medio de cultivo celular humano. El ensayo reconocerá exclusivamente Hu IFNα natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) tipo sándwich de fase sólida para IFNα humano está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). El sándwich se forma mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), que se une al objetivo en un epítopo diferente al anticuerpo de captura. Se ha incorporado una enzima conjugada en el ensayo. Después de los pasos de incubación y lavado, se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-diana para producir una señal medible. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01562, P01563, P05013, P05014 |
| Intervalo del ensayo | De 12,5 a 500 pg/ml o de 156 a 5000 pg/ml |
| Descripción | Kit de ELISA para IFN alfa humano (sobrenadante) |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Sobrenadante |
| Especificidad | No hay reacción cruzada significativa con IFN-ß, IFN-g o IFN-w humanos; IFN-a, IFN-ß o IFN-g de ratón o rata; IFN-t bovina |
| Suficiente para | 5 x 96 pocillos de microplacas |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| Mostrar más |