missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Interferon alpha-6 Monoclonal Antibody (3C9)

Descripción
Peptide Sequence: WDERLLDKLY TELYQQLNDL EACVMQEVWV GGTPLMNEDS ILAVRKYFQR ITLYLTEKKY SPCAWEVVRA EIMRSFSSSR NLQERLRRKE.
Produced by macrophages, IFN-alpha have antiviral activities. Interferon stimulates the production of two enzymes: a protein kinase and an oligoadenylate synthetase.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Interferon alpha-6 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3C9 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| génica | IFNA6 |
| N.º de referencia del gen | P05013 |
| Alias de gen | IFNA6; IFN-alpha-6; IFN-alphaK; Interferon; interferon alpha 6; interferon alpha-54; Interferon alpha-6; interferon alpha-K; interferon, alpha 6; leIF K; RP11-354P17.7 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?