Learn More
Solución estándar AB-2 de comprobación de interferencias (ICS-AB2), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486365
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 15486365
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041330.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Interference Check Standard AB-2(ICS-AB2) Solution
Forma física Líquido
Concentración Matrix: 20% HCl
Número MDL MFCD00803369
Número UN UN1789
Cantidad 100 mL
Grado Specpure