Learn More
Ebro Electronic™ Conjuntos de interfaces de registrador de datos SI 1100
Descripción
- Con conector USB
- Incluida la antena AL 111
- Con software Winlog.pro™
- Programación, lectura y ejecución defectuosa de señales LED de color
Información de órdenes
Interfaz
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conjunto de interfaces SI 1100 |
| Tipo de pantalla | Sin pantalla |
| Calibración | Sin calibrar |
| Tipos de alarma | None |
| Interfaz | Â IF 100 |
| Modelo | SI 1100 |
| Para utilizar con (equipo) | Registradores de datos EBI 10, EBI 100 y EBI 11 |