Descripción
- La interfaz I-300 es la unidad de control central para todos los parámetros de procesamiento del sistema Rotavapor™ R-300.
- Incluye velocidad de rotación, temperatura (calentamiento, enfriamiento, vapor) y presión.
- Los distintos modos de funcionamiento (p. ej., automático, dinámico, destilación manual, secado, etc.) aumentan la eficacia y la comodidad de los procesos de evaporación giratoria.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plastic |
| Tipo | Interfaz de usuario |