Learn More
BINDER™ Juego de cables de conexión del convertidor de interfaz
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Tensión:
120 V
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conjunto de cables de conexión y conector de interfaz RS 422 o RS 232
- Para 10 interfaces o una unidad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Convertidor de interfaz: Juego de cables RS 422 y convertidor de interfaz RS 232/RS 422 para conexión al distribuidor de enchufes de 10 vías o para la conexión a una unidad |
| Para utilizar con (equipo) | Software de gestión múltiple APT-COM™ |
| Material | Plástico |
| Tipo | Accesorio, juego de cables de conexión |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |