Descripción
- Sencilla integración «Plug and Play» en un sistema Rotavapor™ R-300 en cualquier momento.
- Control central de todos los parámetros del proceso, como la velocidad de rotación, la temperatura (calefacción, refrigeración, vapor) y la presión
- Supervisión remota en teléfonos inteligentes con notificaciones push y visualización en directo
- Modos: manual, temporizador, continuo
- La flexibilidad de la interfaz permite una instalación y un funcionamiento cómodo desde varias posiciones:
- Asa Rotavapor™
- Bomba de vacío
- Campana de humos o pared de la mesa de laboratorio
- Funcionamiento independiente para controlar localmente un sistema de vacío central
- Procesamiento sincronizado gracias al rotavapor, baño de calentamiento, bomba de vacío con control de velocidad y chiller con recirculación controlados centralmente
- Funcionamiento sin supervisión (opcional):
- Destilación automática con sensor CloudDest
- Sensor de espuma para muestras con espuma
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plastic |
| Tipo | Interfaz/controlador de vacío |
| Para utilizar con (equipo) | R-300, bombas de vacío no BUCHI |
| Incluye | Unidad de válvula; uso: Fuente de vacío no BUCHI |
| Modelo | Estándar |