Learn More
BUCHI Controlador e interfaz de vacío Rotavapor I-300
Código de producto. 15540600 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Independiente
Kit para V-300/600
Kit para V-300/600, frasco Woulff
Kit para frasco Woulff V-300/600
Unidad de válvula
Unidad de válvula; uso: Fuente de vacío no BUCHI
Para utilizar con (equipo):
R-300
R-300 con bombas de vacío no BUCHI
R-300, V-300, V-600
R-300, bombas de vacío no BUCHI
Modelo:
Estándar
Pro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Para utilizar con (equipo) Modelo unitSize
15540600 Kit para V-300/600 R-300, V-300, V-600 Estándar cada uno
15550600 Kit para V-300/600, frasco Woulff R-300, V-300, V-600 Estándar cada uno
15560600 Unidad de válvula; uso: Fuente de vacío no BUCHI R-300, bombas de vacío no BUCHI Estándar cada uno
15590590 Independiente R-300, V-300, V-600 Pro cada uno
15520600 Unidad de válvula R-300 con bombas de vacío no BUCHI Pro cada uno
15530600 Independiente R-300, V-300, V-600 Estándar cada uno
15510600 Kit para frasco Woulff V-300/600 R-300 Pro cada uno
7 options
Código de producto. 15540600
Marca: BUCHI 11I300S10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La interfaz BUCHI I-300 controla todos los parámetros de destilación de un sistema Rotavapor R-300, incluidos la bomba de vacío V-300 opcional y los enfriadores de la serie F-3XX.
  • Sencilla integración «Plug and Play» en un sistema Rotavapor™ R-300 en cualquier momento.
  • Control central de todos los parámetros del proceso, como la velocidad de rotación, la temperatura (calefacción, refrigeración, vapor) y la presión
  • Supervisión remota en teléfonos inteligentes con notificaciones push y visualización en directo
  • Modos: manual, temporizador, continuo
  • La flexibilidad de la interfaz permite una instalación y un funcionamiento cómodo desde varias posiciones:
    • Asa Rotavapor™
    • Bomba de vacío
    • Campana de humos o pared de la mesa de laboratorio
  • Funcionamiento independiente para controlar localmente un sistema de vacío central
  • Procesamiento sincronizado gracias al rotavapor, baño de calentamiento, bomba de vacío con control de velocidad y chiller con recirculación controlados centralmente
  • Funcionamiento sin supervisión (opcional):
    • Destilación automática con sensor CloudDest
    • Sensor de espuma para muestras con espuma
Especificaciones
Material Plastic
Tipo Interfaz/controlador de vacío
Para utilizar con (equipo) R-300, V-300, V-600
Incluye Kit para V-300/600
Modelo Estándar