Learn More
BUCHI Controlador e interfaz de vacío Rotavapor I-300
Código de producto. 15510600 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Independiente
Kit para V-300/600
Kit para V-300/600, frasco Woulff
Kit para frasco Woulff V-300/600
Unidad de válvula
Unidad de válvula; uso: Fuente de vacío no BUCHI
Para utilizar con (equipo):
R-300
R-300 con bombas de vacío no BUCHI
R-300, V-300, V-600
R-300, bombas de vacío no BUCHI
Modelo:
Estándar
Pro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Para utilizar con (equipo) Modelo unitSize
15510600 Kit para frasco Woulff V-300/600 R-300 Pro cada uno
15540600 Kit para V-300/600 R-300, V-300, V-600 Estándar cada uno
15550600 Kit para V-300/600, frasco Woulff R-300, V-300, V-600 Estándar cada uno
15560600 Unidad de válvula; uso: Fuente de vacío no BUCHI R-300, bombas de vacío no BUCHI Estándar cada uno
15590590 Independiente R-300, V-300, V-600 Pro cada uno
15520600 Unidad de válvula R-300 con bombas de vacío no BUCHI Pro cada uno
15530600 Independiente R-300, V-300, V-600 Estándar cada uno
7 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15510600
missing translation for 'mfr': BUCHI 11I300P20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
La interfaz BUCHI I-300 controla todos los parámetros de destilación de un sistema Rotavapor R-300, incluidos la bomba de vacío V-300 opcional y los enfriadores de la serie F-3XX.
  • Sencilla integración «Plug and Play» en un sistema Rotavapor™ R-300 en cualquier momento.
  • Control central de todos los parámetros del proceso, como la velocidad de rotación, la temperatura (calefacción, refrigeración, vapor) y la presión
  • Supervisión remota en teléfonos inteligentes con notificaciones push y visualización en directo
  • Modos: manual, temporizador, continuo
  • La flexibilidad de la interfaz permite una instalación y un funcionamiento cómodo desde varias posiciones:
    • Asa Rotavapor™
    • Bomba de vacío
    • Campana de humos o pared de la mesa de laboratorio
  • Funcionamiento independiente para controlar localmente un sistema de vacío central
  • Procesamiento sincronizado gracias al rotavapor, baño de calentamiento, bomba de vacío con control de velocidad y chiller con recirculación controlados centralmente
  • Funcionamiento sin supervisión (opcional):
    • Destilación automática con sensor CloudDest
    • Sensor de espuma para muestras con espuma
Specifikationer
Material Sintético
Tipo Interface
Para utilizar con (equipo) R-300
Incluye Kit para frasco Woulff V-300/600
Modelo Pro
Longitud (métrico) 122 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Altura (métrico) 221 mm
Requisitos eléctricos 30 VDC
Tensión 30 VDC
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.