Learn More
Interscience BagPipet Fixed (1-0.9-0.1 mL)
Click to view available options
Tipo:
Pipeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Autoclavable pipet with fixed volume: 0.1 mL/0.9 mL/1 mL with BagTips™
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Plata |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | 0.1 to 0.9 to 1 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | It prevents cross-contamination during pipetting in a sample pooling preparation for pathogen research and especially during subculture. |
| Para utilizar con (equipo) | sample bags |
| Incluye | Delivered with: 1 user's manual, 1 pouch of BagTips Regular, 1 fixed volume button 1000 μL (on the pipet), 1 holder for key, 2 fixed volume buttons (900 μL, 100 μL), 2 O-Rings, 1 Allen wrench, Oil |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Mostrar más |