Learn More
Eppendorf™ Plataforma intercambiable para agitador multinivel Innova 5000™
Click to view available options
Admite:
Matraces Erlenmeyer de 1 L
Matraces Erlenmeyer de 125 mL
Matraces Erlenmeyer de 2 L
Matraces Erlenmeyer de 250 mL
Matraces Erlenmeyer de 4 L
Matraces Erlenmeyer de 500 mL
Matraces Erlenmeyer de 6 L
Matraces Fernbach de 2,8 L
N.º de posiciones:
8
9
14
23
42
64
90
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Admite matraces Erlenmeyer o matraces Fernbach
- Plataforma específica
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraces Erlenmeyer de 125 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Innova™ 5000 Agitador de varios niveles |
| N.º de posiciones | 90 |