Learn More
Eppendorf™ Plataforma intercambiable para agitador multinivel Innova 5000™
Código de producto. 11379964
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraces Erlenmeyer de 1 L
Matraces Erlenmeyer de 125 mL
Matraces Erlenmeyer de 2 L
Matraces Erlenmeyer de 250 mL
Matraces Erlenmeyer de 4 L
Matraces Erlenmeyer de 500 mL
Matraces Erlenmeyer de 6 L
Matraces Fernbach de 2,8 L
N.º de posiciones:
8
9
14
23
42
64
90
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite N.º de posiciones unitSize
11379964 Matraces Erlenmeyer de 125 mL 90 cada uno
11389964 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 64 cada uno
11399964 Matraces Erlenmeyer de 500 mL 42 cada uno
11309974 Matraces Erlenmeyer de 1 L 23 cada uno
11319974 Matraces Erlenmeyer de 2 L 14 cada uno
11329974 Matraces Fernbach de 2,8 L 9 cada uno
11339974 Matraces Erlenmeyer de 4 L 9 cada uno
11349974 Matraces Erlenmeyer de 6 L 8 cada uno
8 options
Código de producto. 11379964
Marca: Eppendorf™ M11969900
Esta plataforma intercambiable se adapta al modelo 5000 del agitador.
  • Admite matraces Erlenmeyer o matraces Fernbach
  • Plataforma específica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraces Erlenmeyer de 125 mL
Para utilizar con (equipo) Innova™ 5000 Agitador de varios niveles
N.º de posiciones 90