Learn More
Grant Instruments™ Bloque intercambiable para termoagitador PCMT
Código de producto. p-8014623
Change view
Click to view available options
No. of Places:
1 microplaca de 96 pocillos
24
32
Admite:
20 microtubos de 0,2 ml y 12 de 1,5 ml
Microplaca de 96 pocillos (0,2 ml)
Microtubos de 0,5 ml y 1,5 ml
Microtubos de 1,5 ml
Microtubos de 2,0 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places Admite unitSize
12337627 32 Microtubos de 0,5 ml y 1,5 ml cada uno
15159555 24 Microtubos de 1,5 ml cada uno
12347627 24 Microtubos de 2,0 ml cada uno
12909930 1 microplaca de 96 pocillos Microplaca de 96 pocillos (0,2 ml) cada uno
15137823 32 20 microtubos de 0,2 ml y 12 de 1,5 ml cada uno
5 options
Código de producto. 12337627
Marca: Grant Instruments™ HC18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente uniformidad y mezcla uniformemente en todo el bloque termoagitador. El bloque intercambiable para termoagitador PCMT Grant Instruments™ alcanza rápidamente la velocidad de mezcla especificada.
  • Se requiere un bloque para usar con termoagitador PCMT Especifique si lo quiere al hacer el pedido
  • Selección de 5 bloques intercambiables, incluido un bloque adecuado para microplacas:
    • HC18 20 (20 microtubos de 0,5 ml y 12 de 1,5 ml)
    • HC32 (20 microtubos de 0,2 ml y 12 de 1,5 ml)
    • HC24N (24 × microtubos de 1,5 ml)
    • HC24 (24 microtubos de 2 ml)
    • HC96 (microplaca de 96 pocillos para PCR, 0,2 ml) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Termoagitador PCMT
Admite Microtubos de 0,5 ml y 1,5 ml
No. of Places 32
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 100 °C
Tipo Bloque
Uniformidad de temperatura ± 0,1 °C