Learn More
Grant Instruments™ Bloque intercambiable para termoagitador PCMT
Descripción
- Se requiere un bloque para usar con termoagitador PCMT Especifique si lo quiere al hacer el pedido
- Selección de 5 bloques intercambiables, incluido un bloque adecuado para microplacas:
- HC18 20 (20 microtubos de 0,5 ml y 12 de 1,5 ml)
- HC32 (20 microtubos de 0,2 ml y 12 de 1,5 ml)
- HC24N (24 × microtubos de 1,5 ml)
- HC24 (24 microtubos de 2 ml)
- HC96 (microplaca de 96 pocillos para PCR, 0,2 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Termoagitador PCMT |
| Admite | 20 microtubos de 0,2 ml y 12 de 1,5 ml |
| No. of Places | 32 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 100 °C |
| Tipo | Bloque |
| Uniformidad de temperatura | ± 0,1 °C |