Learn More
Grant Instruments™ Bloque intercambiable
Código de producto. 15389625
Change view
Click to view available options
Tamaño del tubo:
0,5 ml
0.2mL
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
16,7 mm
16 mm
17 mm
18 mm
2.0mL
24 mm
50 ml
Ning.
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Bloque sólido
Fondo (métrico):
Ning.
Profundidad de orificio 14 mm
Profundidad de orificio 30 mm
Profundidad de orificio 35 mm
Profundidad de orificio 50 mm
Profundidad de orificio 75 mm
Profundidad de orificios: 53,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño del tubo No. of Places Fondo (métrico) unitSize
15389625 16,7 mm 12 Profundidad de orificios: 53,5 mm cada uno
11490908 Ning. Bloque sólido Ning. 1 PCS
10211643 50 ml 4 Profundidad de orificio 50 mm cada uno
10781434 24 mm 5 Profundidad de orificio 50 mm cada uno
12664915 17 mm 10 Profundidad de orificio 75 mm cada uno
11420918 13 mm 12 Profundidad de orificio 50 mm cada uno
11430918 16 mm 12 Profundidad de orificio 50 mm 1 PCS
11440918 18 mm 12 Profundidad de orificio 50 mm cada uno
11480918 0,5 ml 24 Profundidad de orificio 30 mm cada uno
11400918 10 mm 24 Profundidad de orificio 50 mm 1 PCS
11490918 1,5 ml 24 Profundidad de orificio 35 mm 1 PCS
11400928 2.0mL 24 Profundidad de orificio 35 mm 1 PCS
11410918 12 mm 24 Profundidad de orificio 50 mm cada uno
11470918 0.2mL 56 Profundidad de orificio 14 mm cada uno
14 options
Código de producto. 15389625
Marca: Grant Instruments™ QBE5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For use with 0.2mL tubes, strips and 96-well microtitre plates used in molecular biology and biotechnology applications. Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters can withstand temperatures up to 100°C.
  • Para su uso con el sistema de calentamiento en bloque seco QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 y QBA2
  • Admite una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo
  • Disponible en formato de bloque simple sin agujeros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Microtubos de 5 ml
No. of Places 12
Material del bastidor Aluminio
Tamaño del tubo 16,7 mm
Fondo (métrico) Profundidad de orificios: 53,5 mm