Learn More
Grant Instruments™ Bloque intercambiable
Descripción
- Para su uso con el sistema de calentamiento en bloque seco QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 y QBA2
- Admite una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo
- Disponible en formato de bloque simple sin agujeros
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Microtubos de 6,5 mm de diámetro |
| Material | Aluminio |
| No. of Places | 56 |
| Tipo | Bloque |
| Tamaño del tubo | 0.2mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 50 x 63 mm |
| Fondo (métrico) | Profundidad de orificio 14 mm |