Learn More
Grant Instruments™ Bloque intercambiable
Click to view available options
Tamaño del tubo:
0,5 ml
0.2mL
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
16,7 mm
16 mm
17 mm
18 mm
2.0mL
24 mm
50 ml
Ning.
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Bloque sólido
Fondo (métrico):
Ning.
Profundidad de orificio 14 mm
Profundidad de orificio 30 mm
Profundidad de orificio 35 mm
Profundidad de orificio 50 mm
Profundidad de orificio 75 mm
Profundidad de orificios: 53,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Para su uso con el sistema de calentamiento en bloque seco QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 y QBA2
- Admite una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo
- Disponible en formato de bloque simple sin agujeros
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de 16mm de diámetro |
| Material | Aluminio |
| No. of Places | 12 |
| Tipo | Bloque |
| Tamaño del tubo | 16 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 50 x 63 mm |
| Fondo (métrico) | Profundidad de orificio 50 mm |