Learn More
Grant Instruments™ Bloque intercambiable
Código de producto. 11420918
Click to view available options
Tamaño del tubo:
0,5 ml
0.2mL
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
16,7 mm
16 mm
17 mm
18 mm
2.0mL
24 mm
50 ml
Ning.
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Bloque sólido
Fondo (métrico):
Ning.
Profundidad de orificio 14 mm
Profundidad de orificio 30 mm
Profundidad de orificio 35 mm
Profundidad de orificio 50 mm
Profundidad de orificio 75 mm
Profundidad de orificios: 53,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11420918
Marca: Grant Instruments™ QB13
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with 0.2mL tubes, strips and 96-well microtitre plates used in molecular biology and biotechnology applications. Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters can withstand temperatures up to 100°C.
  • Para su uso con el sistema de calentamiento en bloque seco QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 y QBA2
  • Admite una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo
  • Disponible en formato de bloque simple sin agujeros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 13mm de diámetro
Material Aluminio
No. of Places 12
Tipo Bloque
Tamaño del tubo 13 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 50 x 63 mm
Fondo (métrico) Profundidad de orificio 50 mm