missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin αE2 (CD103) Mouse anti-Rat, BV605, Clone: OX-62, BD OptiBuild™
Descripción
Integrin αE2 (CD103) Monoclonal antibody specifically detects Integrin αE2 (CD103) in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Integrin αE2 (CD103) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OX-62 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Brilliant Violet 605 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?