missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 7 Antibody (FIB504), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30150329 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30150329

Proveedor: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP281086CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Integrin beta 7 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 7 in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Neutralization,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin beta 7
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon FIB504
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Gut homing receptor beta subunit, integrin beta 7 subunit, integrin beta-7, integrin, beta 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FIB504 was prepared by immunizing rats with TK1 cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3695
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.