missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 3/CD61 Antibody (Y2/51), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30153877 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30153877

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP254418CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin beta 3/CD61 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 3/CD61 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin beta 3/CD61
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Y2/51
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD61, CD61 antigen, GP3Aplatelet glycoprotein IIIa, GPIIIaintegrin beta-3, integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), ITG B3, Platelet membrane glycoprotein IIIa
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phytohemagglutinin (PHA)-stimulated peripheral blood cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3690
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.