missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 1/CD29 Antibody (ITGB1/8744R) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30172883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30172883 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30172883 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP320709JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Integrin beta 1/CD29 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 1/CD29 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin beta 1/CD29
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ITGB1/8744R
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD29, CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, FNRBVLAB, GPIIA, integrin beta-1, integrin VLA-4 beta subunit, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includesMDF2, MSK12), MDF2, MSK12, very late activation protein, beta polypeptide, VLA-4 subunit beta, VLA-BETA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Integrin beta 1/CD29 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3688
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.