missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha V beta 6 Antibody (STX-100) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30164820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30164820 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30164820 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328326JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Integrin alpha V beta 6 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha V beta 6
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon STX-100
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR
Especie del huésped Human
Inmunógeno Integrin aVb6 (ITGAV & ITGB6)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3685
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.