missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha V beta 6 Antibody (Av beta6 62ow.17), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30157415
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30157415 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30157415

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP250450CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Integrin alpha V beta 6 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human,Mouse (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha V beta 6
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon Av beta6 62ow.17
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse fibroblasts retrovirally infected with cDNA to human beta6 (3T3 beta6.19). Cells expressed a mouse/human av beta6 chimera.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3685
Especies diana Human, Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.