missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha V beta 6 Antibody (7k), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50448AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Integrin alpha V beta 6 Monoclonal specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| Integrin alpha V beta 6 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| ITGAV | |
| 3T3b6, mouse fibroblast expressing human Integrin alpha V beta 6 | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Stem Cells | |
| 3685 | |
| Human | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 7k | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR | |
| Rat | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Does not bind mouse. | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido