missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 2/CD49b Antibody (erlizumab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30155520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30155520 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30155520

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328391CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Integrin alpha 2/CD49b Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 2/CD49b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 2/CD49b
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon erlizumab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen alpha-2 subunit, CD49b antigen, integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor), VLA 2
Especie del huésped Human
Inmunógeno Integrin b2/ ITGB2/ CD18
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3673
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.