Learn More
Lauda™ Chiller de circulación integral IN 150 XT con enchufe CEE7/7, Refrigerantes tradicionales
Description
- Pantalla TFT a color para indicación simultánea de valores reales/ajustados, ilustración gráfica del perfil de temperatura
- Menú de navegación con texto claro
- Seis idiomas seleccionables: DE, EN, FR, ES, IT, RU
- Gestión de líquidos de transferencia de calor con propiedades guardadas
- Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
- Tecla Tmax adicional para protección contra el exceso de temperatura
- Asistente de comprobación automática para el diagnóstico del sistema
- Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID para control interno y externo
- Función de autoadaptación para la determinación de parámetros de control
- Sistema PowerAdapt para el uso de la máxima cantidad posible de calor permitida por el sistema de alimentación
- Protección contra el exceso de temperatura ajustable y de bajo nivel con alarma acústica para su uso con líquidos inflamables y no inflamables
- Potente bomba de presión LAUDA Variopump con ocho niveles de salida seleccionables o control de la presión del flujo de salida
- Interfaz USB y Ethernet equipada de serie
- Puerto para Pt100 externo integrado, segundo Pt100 externo posible a través del módulo de interfaz
- Indicación remota de fallos mediante contacto flotante
- Opción para actualizar hasta dos interfaces adicionales (RS 232/485, Profibus, módulos analógicos, de contacto o EtherCat)
- Derivación integrada y ajustable
- Programador con 150 segmentos de temperatura/tiempo que se pueden separar en cinco programas
- Indicador digital de la presión de la bomba
- Volumen interno muy pequeño y recipiente de expansión grande sin termostato (sistema de capa de líquido frío)
- Servidor web integrado para el funcionamiento basado en navegador en redes de área local a través de PC, tablet o smartphone, con transferencia segura de datos debido al procedimiento de autenticación y cifrado
- Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor.
- Refrigeración del condensador
- Aire
- Utiliza refrigerantes tradicionales (HFC) de acuerdo con la legislación europea de control de gases F (UE) 517/2014
- Intervalo de temperatura de trabajo: De -45 a 220 °C
- Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
- Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
- Potencia máx. del calentador: 3,5 kW
- Consumo máx. de energía: 3,7 kW
- Consumo de energía: 16 A
- Presión máx. de la bomba: 3,1 bar
- Presión máx. del caudal de la bomba: 65 l/min
- Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): M30x1,5
- Tamaño de manguera de entrada/salida: 3/4 pulg.
- Volumen de llenado mín.: 2,5 l
- Volumen de llenado máx.: 8,7 l
- Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 430 x 550 x 760 mm
- Nivel de ruido: 60 dB(A)
- Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
- Capacidad de refrigeración (etapas de la bomba):
- 200 °C (8), Aceite térmico; 1,5 kW
- 100 °C (8), Aceite térmico; 1,5 kW
- 20 °C (8), etanol; 1,5 kW
- 10 °C (8), etanol; 1,5 kW
- 0 °C (8), etanol; 1,3 kW
- - 10 °C (8); Etanol, 1 kW
- -20 °C (4), etanol; 0,7 kW
- -30 °C (4), etanol; 0,3 kW
- -40 °C (4), etanol; 0,06 kW
- -45 °C (2), etanol; 0,02 kW
Spécification
Spécification
| Tensión | 230 V |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?