Learn More
Invitrogen™ INT7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16311855
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16311855 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16311855
Marca: Invitrogen™ PA584902
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: GDGMLGDLME LYKVIGRSAT DKQQELLVSL ATVIFVASQK ALSVESKAVI KQQLESVSNG WTVYRIARQA SRMGNHDMAK ELYQSLLTQV A Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 95%, Mouse - 95%.
This gene encodes a subunit of the integrator complex. The integrator complex associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II and mediates 3'-end processing of the small nuclear RNAs U1 and U2. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno INT7
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica INTS7
N.º de referencia del gen Q9NVH2
Alias de gen 5930412E23Rik; C1orf73; DKFZP434B168; Int7; Integrator complex subunit 7; Ints7; RGD1308014
Símbolos de los genes INTS7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human INTS7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108599).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25896
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.