Learn More
Invitrogen™ INT7 Polyclonal Antibody
Descripción
Immunogen sequence: GDGMLGDLME LYKVIGRSAT DKQQELLVSL ATVIFVASQK ALSVESKAVI KQQLESVSNG WTVYRIARQA SRMGNHDMAK ELYQSLLTQV A Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 95%, Mouse - 95%.
This gene encodes a subunit of the integrator complex. The integrator complex associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II and mediates 3'-end processing of the small nuclear RNAs U1 and U2. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | INT7 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.05 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | INTS7 |
| N.º de referencia del gen | Q9NVH2 |
| Alias de gen | 5930412E23Rik; C1orf73; DKFZP434B168; Int7; Integrator complex subunit 7; Ints7; RGD1308014 |
| Símbolos de los genes | INTS7 |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?