Learn More
INT-777, MedChemExpress
Descripción
INT-777 is a potent TGR5 agonist with an EC50 of 0.82 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | INT-777 |
| CAS | 1199796-29-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H46O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | S-EMCA |
| Información de solubilidad | Ethanol : ≥ 50 mg/mL (110.95 mM) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.79 mM) |
| SMILES | O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@]([C@@H](CC)[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4[C@H](C)C[C@H](C)C(O)=O)([H])C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 450.65 |
| Mostrar más |