Learn More
BD Medical™ Catéteres intravenosos Insyte™, 24G x 19 mm
Beskrivelse
- El material BD Vialon™ se ablanda en la vena y presenta una mayor resistencia a las dobleces
- La aguja biselada con muescas aumenta la facilidad de penetración
- El mayor tiempo de permanencia en la vena reduce los costes totales de la vía y favorece las terapias más prolongadas
- Reduce los riesgos de flebitis hasta en un 50 %
- Reduce las complicaciones de la infiltración, lo que reduce la necesidad de colocar nuevas vías intravenosas
- Disponibles con alas estabilizadoras para pegarlas, lo que mejora la sujeción del catéter
Tekniske data
Tekniske data
| Material | BD Vialon |
| Color | Amarillo |
| Calibre de aguja | 24 G |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,7 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Terapias intravenosas |
| Incluye | Sin alas |
| Longitud de la aguja (imperial) | 0,75 in |
| Tipo de producto | Catéter venoso periférico |
| Estilo de punta de aguja | Biselado, con muescas |
| Para utilizar con (equipo) | Líneas intravenosas |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?